Merck
1431603
USP
パルミチン酸メチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
n-ヘキサデカン酸メチルエステル, パルミチン酸メチルエステル, ヘキサデカン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CO2CH3
CAS番号:
分子量:
270.45
Beilstein:
1780973
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl palmitate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methyl palmitate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Castor Oil
  • Hydrogenated Castor Oil
  • Polyglyceryl 3 Diisostearate
  • Polyglyceryl Dioleate
  • Polyoxyl 35 Castor Oil
  • Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil
  • Powdered Saw Palmetto
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1431603-3X100MG:
1431603-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate