Merck
1431625
USP
パルミトレイン酸メチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
cis-9-ヘキサデセン酸メチル, パルミトレイン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
CAS番号:
分子量:
268.43
Beilstein:
1726111
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl palmitoleate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI Key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methyl palmitoleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Polyglyceryl Dioleate
  • Powdered Saw Palmetto
  • Saw Palmetto
  • Saw Palmetto Capsules
  • Saw Palmetto Extract
  • Spirulina
  • Spirulina Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1