Merck
1430327
USP
リノール酸メチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
メチルcis,cis-9,12-オクタデカジエン酸, リノール酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
CAS番号:
分子量:
294.47
Beilstein:
1727614
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl linoleate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI Key
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
非接合リノール酸メチルは、接合されたリノール酸メチルより容易に酸化されます
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
有機溶液中のリノール酸メチルと、アゾ開始剤によって誘導されたリポソーム膜中のホスファチジルコリン(PC)の酸化は、脂質過酸化のモデルとしてin vivoで頻回に使用されています。
Methyl linoleate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Evening Primrose Oil Capsules
  • Borage Seed Oil Capsules
  • Flax Seed Oil Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1430327-5X50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate