Merck
PHR2606
Supelco
リノール酸メチル
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
メチルcis,cis-9,12-オクタデカジエン酸, リノール酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
CAS番号:
分子量:
294.47
Beilstein:
1727614
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1430327
APIファミリー
methyl linoleate
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5x100 mg
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI Key
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
非接合リノール酸メチルは、接合されたリノール酸メチルより容易に酸化されます
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
有機溶液中のリノール酸メチルと、アゾ開始剤によって誘導されたリポソーム膜中のホスファチジルコリン(PC)の酸化は、脂質過酸化のモデルとしてin vivoで頻回に使用されています。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR2606-5X100MG:
PHR2606-100MG:
試験成績書(COA)