certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1431556
蒸気圧
10 mmHg ( 205 °C)
APIファミリー
methyl oleate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR1571-1G:
PHR1571-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック