certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001479
traceable to USP 1478130
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
APIファミリー
oleic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1586-1G:
PHR1586-1G-PW:
試験成績書(COA)