蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
APIファミリー
oleic acid
フォーム
liquid
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oleic acid USP reference standard suitable for use in specified USP compendial quality tests and assays.
Also used to prepare standard solution during the assay and identification according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Also used to prepare standard solution during the assay and identification according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Oleic Acid
- Coix Seed
- Coix Seed Powder
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1478130-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coix Seed
United States Pharmacopeia, 42(6), 4915-4915 (2018)
Coix Seed Powder
United States Pharmacopeia, 42(6), 4917-4917 (2018)
Oleic Acid
United States Pharmacopeia, 38(1), 5906-5906 (2020)