APIファミリー
methyl linolenate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI Key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Borage Seed Oil Capsules
- Evening Primrose Oil Capsules
- Flax Seed Oil Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Saw Palmetto
- Saw Palmetto Capsules
- Saw Palmetto Extract
アナリシスノート
WGK
WGK 1
Jan Code
1430349-5X50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate