Merck
150223
Sigma-Aldrich
N-メチルプロパルギルアミン
95%
別名:
3-メチルアミノ-1-プロピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
69.11
Beilstein:
1071242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
不純物
2-3% water
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82-84 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
InChI Key
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-メチルプロパルギルアミンは、4-ベンジリデン-1-メチル-2-フェニル-ピロリジン-3,3-ジカルボン酸ジメチルの合成に用いられました
超臨界二酸化炭素と反応して5-アルキリデンオキサゾリジノンを生じます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
150223-1G:
150223-VAR:
150223-25G:
150223-5G:
150223-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Ratnaweera et al.
Allergy, 61(8), 1019-1020 (2006-07-27)
A community-based study in the London Borough of Hounslow, which included patients in our District General Hospital (DGH) Paediatric Department, found that most families who had been prescribed adrenaline auto-injectors could not use them properly. This prompted the establishment of
Three-component one-pot synthesis of functionalised Z-4-benzylidene (and alkenylidene) pyrrolidines.
Azoulay S, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9311-9314 (2002)
Fan Yang et al.
Nature chemical biology, 14(9), 876-886 (2018-08-19)
Signals from 800 G-protein-coupled receptors (GPCRs) to many SH3 domain-containing proteins (SH3-CPs) regulate important physiological functions. These GPCRs may share a common pathway by signaling to SH3-CPs via agonist-dependent arrestin recruitment rather than through direct interactions. In the present study