Merck
308137
Sigma-Aldrich
N-メチルプロピルアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
73.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
61-63 °C (lit.)
密度
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCNC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジメチルスルホキシド-d6中の常磁性11-タングストコバルト(II)シリケートアニオン(SiW11Co)に配位したN-メチルプロピルアミンのNMRスペクトルを研究しました
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-25.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
308137-5G:
308137-BULK:
308137-1G:
308137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H NMR spectra of some amines coordinated to the paramagnetic polyoxometalate,[SiW 11 Co II O 39] 6
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 1145-1148 null
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column