アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI Key
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N-イソプロピルベンジルアミンは、常温で、トルエン中においてマグネソセンとアミン付加物を形成します。
アプリケーション
N-イソプロピルベンジルアミンは、ビス(シクロペンタジエニル)マグネシウムの調製および特性評価のリガンドとして使用されました。また、N-ベンジリデンイソプロピルアミンN-オキシドの合成にも使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
136964-VAR:
136964-25G:
136964-100G:
136964-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aibing Xia et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11264-11265 (2002-09-19)
Magnesocene adducts of alkylamines were prepared and characterized. Treatment of 3-amino-2,4-dimethylpentane, isopropylamine, tert-butylamine, benzylamine, or N-isopropylbenzylamine with magnesocene at ambient temperature in toluene afforded the amine adducts Cp2Mg(NH2CH(CH(CH3)2)2) (91%), Cp2Mg(NH2iPr) (80%), Cp2Mg(NH2tBu) (67%), Cp2Mg(NH2CH2Ph) (80%), and Cp2Mg(NH(CH(CH3)2)(CH2C6H5)) (91%). These adducts
One-flask transformation of secondary amines to nitrones by oxidation with hydrogen peroxide mediated by triscetylpyridinium tetrakis oxodiperoxotungsto-phosphate (PCWP). Some mechanistic considerations.
Ballistreri FP, et al.
Tetrahedron, 48(40), 8677-8684 (1992)
O Brüggemann
Biomolecular engineering, 18(1), 1-7 (2001-06-29)
Molecular imprinting is a way of creating polymers bearing artificial receptors. It allows the fabrication of highly selective plastics by polymerizing monomers in the presence of a template. This technique primarily had been developed for the generation of biomimetic materials