安全性情報
P7309
Supelco
Sigma Pseudo麻薬臭マリファナフォーミュレーション
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーマット
neat
品質水準
保管温度
−20°C
アプリケーション
Sigma pseudo narcotic scent marijuana formulation may be used as a surrogate in the comparative study of odor profiles of real marijuana odor vs surrogate marijuana scent using multidimensional gas chromatography coupled with mass spectrometry-olfactometry (MDGC– MS-O).
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of marijuana.
法的情報
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7309-VAR:
P7309-BULK:
P7309-100G:4548173982106
P7309-1KG:4548173982113
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The relationship between chemical concentration and odor activity value explains the inconsistency in making a comprehensive surrogate scent training tool representative of illicit drugs
Rice S and Koziel A J.
Forensic Science International, 257, 257-270 (2015)