安全性情報
C-140
Supelco
カンナビジバリン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
CBDV 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26O2
CAS番号:
分子量:
286.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-6-14-10-17(20)19(18(21)11-14)16-9-13(4)7-8-15(16)12(2)3/h9-11,15-16,20-21H,2,5-8H2,1,3-4H3
InChI Key
REOZWEGFPHTFEI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この証明書付きのSnap-N-Spike®溶液は、臨床毒性学、大麻(Cannabis)の効力検査または不純物プロファイリング、製薬研究、法医学的分析、および尿中薬物検査の用途での、GC/MS、LC/MSまたはHPLCによるカンナビジバリン検査法に最適です。カンナビノイドのCerilliant®溶液認証標準物質(CRMs)は便利で定量的なUS-DEA免除溶液様式およびカナダのお客様にはTK#S付きで提供されます。
カンナビジバリン(CBDV)は、C21テルペノフェノール化合物のクラスに属する、精神活性のない植物性カンナビノイドです。大麻(Cannabis)に含まれており、疼痛、気分障害、および炎症性疾患の治療において効果があると報告されています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 逆相高圧液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とUV検出器の組み合わせを用いた、8つの麻サンプルおよび12個の法医学的大麻サンプル中の8種類のカンナビノイドの測定
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とUV検出器の組み合わせを用いた、麻から得られた13個の油サンプルの7種類の主要なカンナビノイドの分析
  • マウス組織サンプル中のカンナビジオール、カンナビジバリン、Δ9-テトラヒドロカンナビバリン、およびカンナビゲロールの分離と同定のための、タンデム質量分析(MS/MS)と組み合わせた高速液体クロマトグラフィー(LC)法の開発
  • 液体クロマトグラフィーとポジティブエレクトロスプレーイオン化(ESI)モードの質量分析の組み合わせによる、麻由来のカンナビジオール、テトラヒドロカンナビノール、カンナビノール、テトラヒドロカンナビバリン、カンナビジバリン、およびカンナビゲロールの検出と定量
  • 麻抽出物から得られたカンナビジオール中のカンナビジバリン・カンナビジブトールの不純物分析のためのUV検出器と組み合わせたLC法の開発と検証
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-140-CHK:
C-140-CC:
C-140-1ML:4548173912516
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
すべて表示
プロトコル
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.