Merck
C-046
Supelco
カンナビノール 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O2
CAS番号:
分子量:
310.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
VBGLYOIFKLUMQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このCertified Spiking Solution®は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MSを用いたカンナビノール試験法に適しています。
カンナビノールは、C21テルペンフェノール系化合物のクラスに属する植物カンナビノイドです。大麻本体に認められ、そのΔ9-THC代謝物は大麻の主要な精神賦活性成分です。また、カンナビノールは空気および光へのばく露によるTHC分解の主要産物です。
アプリケーション
本認証標準物質(CRM)溶液は、以下の用途にも使用できます:
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とダイオードアレイ検出器(DAD)による、油性マトリックス由来のの4種類のカンナビノイドの推定
  • 日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)の「分析法バリデーションのためのガイドライン」に従った、HPLC-UV法による、バイオマス中の11種類のカンナビノイドとさまざまな大麻種抽出物の同時分析
  • 逆相高圧液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とUV検出器による、ヘンプ(繊維または種子用大麻)サンプル8点と犯罪捜査用大麻サンプル12点中の8種類のカンナビノイドの定量
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とUV検出による、乾燥マリファナ花中の9種類のカンナビノイドの定量分析
  • さまざまな大麻サンプル中の11種類のカンナビノイドを測定するためのフォトダイオードアレイと質量分析検出器と組み合わせた、超高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法の開発と検証
  • カンナビス(大麻)およびヘンプ(繊維または種子用大麻)のマトリックスに関するAOACおよびASTMガイドラインに従った液固抽出後のLC-MS/MSによる大麻およびヘンプサンプル中の17種類のカンナビノイドの定量分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に基づき十分に特性評価済み。
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-046-1ML:4548173316697
C-046-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dayong Lee et al.
Clinical chemistry, 57(8), 1127-1136 (2011-06-17)
Oral fluid (OF) is an accepted alternative biological matrix for drug treatment, workplace, and DUID (driving under the influence of drugs) investigations, but establishing the cannabinoid OF detection window and concentration cutoff criteria are important. Cannabinoid concentrations were quantified in
Spyros P Nikas et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(19), 6996-7010 (2010-10-12)
In pursuit of a more detailed understanding of the structural requirements for the key side chain cannabinoid pharmacophore, we have extended our SAR to cover a variety of conformationally modified side chains within the 9-keto and 9-hydroxyl tricyclic structures. Of
Michelle L Holland et al.
European journal of pharmacology, 591(1-3), 128-131 (2008-07-16)
The ATP-binding cassette (ABC) transporter ABCC1, or multidrug resistance-related protein 1 (MRP1) is implicated in Phase II metabolism and multidrug resistance as it effluxes substrate anticancer drugs. As cannabinoids inhibit two related ABC transporters, P-glycoprotein and ABCG2, here we examined
Krishna Prasad Bastola et al.
Planta medica, 73(3), 273-275 (2007-03-14)
Cannabinoids, the main constituents of the cannabis plant, are being increasingly studied for their medicinal properties. Cannabinolic acid (CBNA; 1) was synthesized from tetrahydrocannabinolic acid (THCA; 2), a major constituent of the cannabis plant, by aromatization using selenium dioxide mixed
Satoshi Yamaori et al.
Biochemical pharmacology, 79(11), 1691-1698 (2010-02-02)
Inhibitory effects of Delta(9)-tetrahydrocannabinol (Delta(9)-THC), cannabidiol (CBD), and cannabinol (CBN), the three major constituents in marijuana, on catalytic activities of human cytochrome P450 (CYP) 1 enzymes were investigated. These cannabinoids inhibited 7-ethoxyresorufin O-deethylase activity of recombinant CYP1A1, CYP1A2, and CYP1B1
資料
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
すべて表示
プロトコル
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.