特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
Cannabidiol, 1 mg/mL
(-)-delta9-THC, 3 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-217-1ML:
試験成績書(COA)
資料
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.