安全性情報
C-143
Supelco
カンナビクロメン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
CBC 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-10-17-14-19(22)18-11-13-21(4,23-20(18)15-17)12-8-9-16(2)3/h9,11,13-15,22H,5-8,10,12H2,1-4H3
InChI Key
UVOLYTDXHDXWJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
この認定済みSnap-N-Spike®溶液標準品は、大麻(Cannabis)の効能試験または不純物プロファイル、医薬研究、および法医学分析のためのGC/MS、HPLCまたはLC-MS/MSを用いたカンナビクロメン試験法に最適です。カンナビノイドのCerilliant溶液認証標準物質(CRMs)は便利で定量的なUS-DEA免除溶液様式およびカナダのお客様にはTK#S付きで提供されます。
カンナビクロメン(CBC)は、C21テルペノフェノール化合物のクラスに属する、精神活性のないカンナビノイドであり、抗炎症活性、抗菌活性、および鎮痛活性を示すことが報告されています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 分析法バリデーションに関する医薬品規制調和国際会議(ICH)三者ガイドラインに従った、HPLC-UV法によるバイオマスおよびさまざまな種類の大麻の抽出物中の11種類のカンナビノイドの多重分析
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)およびUV検出により9種類のカンナビノイドの量を測定するためのマリファナ乾燥花の分析
  • さまざまなCannabis Sativaサンプル中の11種類のカンナビノイドを測定するための超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)法とフォトダイオードアレイおよび質量分析検出器の組み合わせの開発と検証
  • ガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)による大麻油抽出サンプルからの7種類のカンナビノイドの同時検出
  • 誘導体化のためのシリル化およびエステル化後の麻の花序からの10種類の主要なカンナビノイドのガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-143-CC:
C-143-1ML:4548173913193
C-143-CHK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
すべて表示
プロトコル
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.