Merck
C-223
Supelco
7-Hydroxy cannabidiol-D3 (7-OH-CBD-D3) solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27D3O3
分子量:
333.48
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=CC(O)=C1C2C(C(C)=C)CCC(CO)=C2
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-15-11-19(23)21(20(24)12-15)18-10-16(13-22)8-9-17(18)14(2)3/h10-12,17-18,22-24H,2,4-9,13H2,1,3H3/i1D3
アプリケーション
  • Therapeutic monitoring of Cannabidiol: An on-line solid phase extraction high-performance liquid chromatography method coupled with tandem mass spectrometry was developed to monitor cannabidiol and 7-Hydroxy cannabidiol in human serum and saliva, offering critical tools for pharmacokinetic studies and dosage optimization in clinical settings (Franco et al., 2022).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-223-1ML:
試験成績書(COA)