Merck
C-238
Supelco
Cannabidiol-O-beta-D-glucuronide sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H37NaO8
分子量:
512.57
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
Cannabidiol glucuronide, also knows as CBD-glucuronide, is the major urinary metabolite of Cannabidiol. Cannabidiol is a non-psychoactive cannabinoid found in cannabis that has efficacy for a wide range of medical conditions including epilepsy, bipolar disorder, inflammation, and cancer. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to pharmaceutical research.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-238-CHK:
C-238-CC:
C-238-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)