アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >25 mg/mL
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4-c5nnn[nH]5
InChI
1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
InChI Key
YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I2286-10MG:
I2286-VAR:
I2286-50MG:
I2286-BULK:
試験成績書(COA)