アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1nc2cccc(C(O)=O)c2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C5=NC(=O)ON5
InChI
1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32)
InChI Key
KGSXMPPBFPAXLY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0432-BULK:
SML0432-50MG:
SML0432-10MG:
SML0432-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.