Merck
61188
Supelco
ロサルタンカリウム
別名:
2-ブチル-4-クロロ-1-[[2′-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1′-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-イミダゾール-5-メタノール カリウム塩, 2-ブチル-4-クロロ-1-{[2′-(1H-テトラゾール-5-イル)(1,1′-ビフェニル)-4-イル]メチル}-1H-イミダゾール-5-メタノール 一カリウム塩, DuP 753, MK954, カリウム 5-(4′-((2-ブチル-4-クロロ-5-(ヒドロキシメチル)-1H-イミダゾール-1-イル)メチル)-[1,1′-ビフェニル]-2-イル)テトラゾール-1-イデ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22ClKN6O
CAS番号:
分子量:
461.00
Beilstein:
5845770
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
フォーム
powder or crystals
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES記法
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロサルタンカリウムは持続性作用を示し、同時活性を示す利尿剤ヒドロクロロチアジド組み合わせるとその有効性は一般に増大します。
ロサルタンカリウムは降圧剤の一つでありアンジオテンシン II 受容体タイプ 1 拮抗薬であることが分かっています。機械的ストレスを減少させるため心臓肥大の状態管理に適用されます。
アプリケーション
ロサルタンカリウムは、次の分析物定量において分析標準物質として使用できます。
  • 逆相高速液体クロマトグラフィーおよびUV分光光度法を用いた製剤の定量。
  • 液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(LC–MS/MS)法を用いたラット血漿の定量。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
ロサルタンカリウムは、経口投与可能な強力かつ選択的な、競合的アンジオテンシンII受容体1型(AT1)アンタゴニストです。ロサルタンカリウムは高血圧の治療に使用されます。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらをご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61188-BULK-9:
61188-VAR:
61188-100MG-PW:
61188-VAR-9:
61188-100MG:
61188-BULK:
61188-100MG-9:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of losartan and hydrochlorothiazide in tablets by high-performance liquid chromatography
Carlucci G, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 23(1), 185-189 (2000)
Christopher J Haddock et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 318(6), R1027-R1035 (2020-04-16)
There are examples of physiological conditions under which thirst is inappropriately exaggerated, and the mechanisms for these paradoxical ingestive behaviors remain unknown. We are interested in thirst mechanisms across the female life cycle and have identified a novel mechanism through
Michael D Kim et al.
ERJ open research, 7(1) (2021-02-04)
The aim was to determine whether losartan reduces cigarette smoke (CS)-induced airway inflammation and mucus hypersecretion in an in vitro model and a small clinical trial. Primary human bronchial epithelial cells (HBECs) were differentiated at the air-liquid interface (ALI) and
Validated RP-HPLC method for simultaneous quantitation of losartan potassium and metolazone in bulk drug and formulation.
Dubey R, et al.
Scientia Pharmaceutica, 79(3), 545-554 (2011)
Mechanical stress-evoked but angiotensin II-independent activation of angiotensin II type 1 receptor induces cardiac hypertrophy through calcineurin pathway
Zhou N, et al
Biochemical and Biophysical Research Communications, 397, 263-269 (2010)