安全性情報
P2548
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent ヘロイン
powder
別名:
TM=["Sigma Pseudo"] Narcotic Scent (Heroin Formulation Powder)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
powder
品質水準
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of heroin.
法的情報
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2548-100G:4548173962245
P2548-1KG:4548173962252
P2548-VAR:
P2548-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1