安全性情報
1541500
USP
Piperacillin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Piperacillin monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27N5O7S · H2O
CAS番号:
分子量:
535.57
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
piperacillin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C23H27N5O7S.H2O/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);1H2/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
InChI Key
NBXPLBPWMYNZTC-IDYPWDAWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Piperacillin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Piperacillin Sodium
  • Piperacillin for Injection
  • Piperacillin and Tazobactam for Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1541500-350MG:
1541500-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Piperacillin
United States Pharmacopeia, 45(5), 3562-3562 (2020)
Piperacillin for Injection
United States Pharmacopeia, 39(3), 3565-3565 (2019)
Piperacillin and Tazobactam for Injection
United States Pharmacopeia, 39(3), 3567-3567 (2018)
Piperacillin Sodium
United States Pharmacopeia, 44(4), 3564-3564 (2019)
Sangil Jeon et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3744-3751 (2014-04-23)
Piperacillin in combination with tazobactam, a β-lactamase inhibitor, is a commonly used intravenous antibiotic for the empirical treatment of infection in intensive care patients, including burn patients. The purpose of this study was to develop a population pharmacokinetic (PK) model