Merck
PHR1796
Supelco
イミペネム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
イミペネム 一水和物, (5R,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-3-[[2-[(イミノメチル)アミノ]エチル]チオ]-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタ-2-エン-2-カルボン酸 一水和物, チエナム 一水和物, プリマキシン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N3O4S · H2O
CAS番号:
分子量:
317.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. I0090000
traceable to USP 1337809
APIファミリー
imipenem
形状
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
InChI Key
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。イミペネムは、カルバペネム系薬、βラクタム系抗生物質のクラスに属し、好気性及び嫌気性細菌に対して有効です。カルバペネムは、細菌細胞壁形成に関与するペプチドグリカン合成を阻害することで作用し、それによって標的微生物を死滅させます。
アプリケーション
イミペネムは、さまざまな分析手法により生物学的サンプル及び医薬製剤中の分析対象物を定量するための医薬品標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
イミペネム一水和物はβ-ラクタム系広域抗生物質です。重症感染症の"特効薬"とされるカルバペネム系の抗生物質です。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17034ISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関する全ての情報は、分析証明書で確認できます。
脚注
本物質の分析証明書の例をご覧になるには、以下の文書の枠にLRAC0262と入力してください。これは証明書の例であり、お客様の受け取るロットではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1796-200MG-PW:
PHR1796-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipika Singhal et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 24(8), 1082-1088 (2018-02-07)
With the increasing threat of multidrug-resistant organisms, such as Acinetobacter baumannii, the polymyxin class of drugs (colistin and polymyxin B) has become popular in clinical practice. A better understanding of antimicrobial susceptibility testing methods for colistin and polymyxin B is
Determination of imipenem in human plasma, urine and tissue by high-performance liquid chromatography
Carlucci G, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 8(3), 283- 286 (1990)
Juan R Mella et al.
Shock (Augusta, Ga.), 52(1), 61-66 (2018-08-11)
Substance P (SP) is a neuropeptide that contributes to a proinflammatory state by binding to the neurokinin 1 receptor (NK-1R). Limiting this interaction has been shown to attenuate the acute inflammation. Our hypothesis was that NK-1R activation would contribute to
Zainab Edoo et al.
Scientific reports, 7(1), 9136-9136 (2017-08-24)
β-lactam antibiotics act as suicide substrates of transpeptidases responsible for the last cross-linking step of peptidoglycan synthesis in the bacterial cell wall. Nucleophilic attack of the β-lactam carbonyl by the catalytic residue (Ser or Cys) of transpeptidases results in the
Stability-indicating HPLC method development and validation for simultane-ous determination of cilastatin and imipenem in pharmaceutical dosage forms
Kishore MS and Rambabu C
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 8(4), 560-567 (2017)