Merck
1337809
USP
イミペネム 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(5R,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-3-[[2-[(イミノメチル)アミノ]エチル]チオ]-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタ-2-エン-2-カルボン酸 一水和物, チエナム 一水和物, プリマキシン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N3O4S · H2O
CAS番号:
分子量:
317.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
imipenem
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
InChI Key
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Imipenem monohydrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Imipenem
  • Imipenem and Cilastatin for Injectable Suspension
  • Imipenem and Cilastatin for Injection
生物化学的/生理学的作用
イミペネム一水和物はβ-ラクタム系広域抗生物質です。重症感染症の"特効薬"とされるカルバペネム系の抗生物質です。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hao-Yuan Lee et al.
Critical care medicine, 42(5), 1081-1088 (2014-01-08)
Acinetobacter baumannii complex bacteremia has been identified increasingly in critical patients admitted in ICUs. Notably, A. baumannii complex bacteremia has a high mortality rate, yet the risk factors associated with mortality remain unclear and controversial. Retrospective study. All adult ICUs
Imipenem heteroresistance: high prevalence among Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae carbapenemase producers.
Carolina Silva Nodari et al.
Journal of medical microbiology, 64(Pt 1), 124-126 (2014-10-30)
Anne-Laure Michon et al.
Journal of pediatric hematology/oncology, 36(3), e165-e168 (2013-05-15)
Roseomonas are described as opportunistic pathogens rarely involved in human infections. Their identification requires molecular methods and their antimicrobial susceptibility pattern varies according to the species. We report the first case of bacteremia due to Roseomonas mucosa in a child
The deadly impact of extreme drug resistance in Acinetobacter baumannii.
Brad Spellberg et al.
Critical care medicine, 42(5), 1289-1291 (2014-04-17)
Yi-Jiun Pan et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(2), 1038-1047 (2014-12-03)
Klebsiella pneumoniae is an important human pathogen associated with a variety of diseases, and the prevalence of multidrug-resistant K. pneumoniae (MDRKP) is rapidly increasing. Here we determined the capsular types of 85 carbapenem-resistant K. pneumoniae (CRKP) strains by wzc sequencing