由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
形状
powder
分子量
Mw 663.43 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤3% Acetone
色
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ワイン中のアセトアルデヒド検出のための分光電気化学酵素センサーシステム:この研究では、ワイン中のアセトアルデヒドを検出するために、β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物を使用した新しいセンサーシステムの開発を模索し、ワインの品質管理の精度を高めています(Ibáñez et al., 2022)。
- 電気泳動媒介マイクロ分析による天然物由来の生理活性化合物からの乳酸脱水素酵素阻害剤のスクリーニング:この研究では、潜在的な乳酸脱水素酵素阻害剤のスクリーニングに β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物を使用しており、これは癌などの疾患に対する新たな治療薬につながる可能性があります(Li et al., 2021)。
- NAD+ と NADPH の組み合わせが代謝性ストレスを緩和し、虚血性脳卒中モデルにおける神経保護作用が向上:この研究では、脳卒中モデルにおける NAD+ および NADPH の神経保護効果が強調されており、β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物の神経保護における潜在的な治療応用が強調されています(Huang et al., 2018)。
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N3014-BULK:
N3014-5G:4548173965048
N3014-VAR:
N3014-10G:4548173965024
N3014-600MG:
N3014-100MG:4548173965017
N3014-500MG:
N3014-250MG:
N3014-1G:4548173965031