Merck
T8761
Sigma-Aldrich
チロキサポール
nonionic surfactant
別名:
4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノールポリマー (ホルムアルデヒドおよびオキシラン含有)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
CMC
0.018 mM
転移温度
cloud point 94.3 °C
SMILES記法
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI Key
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルキルアリルポリエ-テルアルコ-ル型の非イオン性液状ポリマ-です。
アプリケーション
チロキサポールは、アルキルアリールポリエーテルアルコール型の非イオン性液体ポリマーです。これは、液化を補助する界面活性剤として使用されます。 チロキサポールは、薬物送達システムで使用される非イオン性界面活性剤に基づくリポソーム(ニオソーム)の開発で使用されます。チロキサポールは、マクロファージをエンドトキシンから保護するその機構を試験するのに使用することができます。チロキサポールは、潜在的細胞毒性を試験するのに使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
T8761-25G:
T8761-250G:
T8761-50G:
T8761-BULK:
T8761-VAR:
T8761-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jung-Hua Steven Kuo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 64(2), 208-215 (2008-03-14)
Tyloxapol is reported to prevent macrophages from reacting to endotoxin. However, the intracellular responses that tyloxapol induces in macrophages are still not fully explored. Hence, the objective of this study was to evaluate the intracellular events in macrophages treated with
Jung-hua Steven Kuo et al.
Pharmaceutical research, 23(7), 1509-1516 (2006-06-17)
Tyloxapol, a viscous polymer of the alkyl aryl polyether alcohol type, is classified as a nonionic surfactant and is widely used in biomedical applications. Although tyloxapol has been reported to be cytotoxic in various cell lines, there is no published
S K Mehta et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 434-441 (2012-09-27)
The present study delineates the formulation of niosomes from biocompatible surfactant Tyloxapol and their potential as drug delivery system for anti-tuberculosis drugs. Drug loaded niosomes have a size of 150 nm with a loading efficiency of 97.95±0.2, 98.89±0.2 and 99.50±0.2%
Maciej Gawlik et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 33(3), 386-393 (2012-03-06)
The toxicity of carcinogenic benzo(a)pyrene (BaP) can be intensified by the pro-oxidative effects of metabolic activation. The oxidatively active products can be formed during enzymatic biotransformation or in the process of co-oxygenation with lipid peroxidation. This study assesses if the
Christudas Sunil et al.
Journal of natural medicines, 66(1), 32-38 (2011-06-18)
The hypolipidemic activity of Symplocos cochinchinensis S. Moore leaves was studied in Triton WR-1339- and high fat diet-induced hyperlipidemic rats. In Triton WR-1339-induced hyperlipidemic rats, the hexane extract (250 and 500 mg/kg) exerted a significant (P < 0.01) lipid-lowering effect