Merck
33454
Supelco
クラブラン酸カリウム
VETRANAL®, analytical standard
別名:
クラブラン酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8NO5K
CAS番号:
分子量:
237.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[H][C@@]12CC(=O)N1[C@@H](C([O-])=O)C(\O2)=C\CO
InChI
1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
InChI Key
ABVRVIZBZKUTMK-JSYANWSFSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クラブラン酸カリウムはオキサペナム誘導体で、β-ラクタマーゼ阻害薬群に属します。ペニシリン系抗菌薬と併用することでβ-ラクタマーゼ耐性が付与されます。
アプリケーション
この分析用標準品は以下の用途に使用されています:
  • キャピラリー電気泳動(CE)と容量結合型非接触型伝導度検出(C4D)を併用した製剤中のアモキシシリンとクラブラン酸カリウムの同時分析
  • アモキシシリン、クラブラン酸カリウムおよびそれらの混合製剤中の不純物を測定するための、質量分析法(MS)と組み合わせた安定性評価高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法の開発
  • クラブラン酸カリウムおよびアモキシシリン三水和物のバルク配合錠剤ならびにヒト尿サンプルにおける紫外分光光度法によるこれらの化合物の残留分析
  • 静脈内投与溶液中のメロペネムおよびクラブラン酸カリウムの分解不純物の存在下における、と組み合わせたHPLC/ダイオードアレイ検出(DAD)法に基づく定量
  • 市販の配合剤中のアモキシシリンとクラブラン酸のキャピラリーゾーン電気泳動(CZE)による定量
生物化学的/生理学的作用
β-ラクタマ-ゼインヒビタ-であり、一般的にはアモキシシリンに加えることで有効性が向上します。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33454-BULK:
33454-VAR:
33454-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
David Baunoch et al.
Infection and drug resistance, 14, 3275-3286 (2021-08-28)
Studies have shown that multiple genes influence antibiotic susceptibility, but the relationship between genotypic and phenotypic antibiotic susceptibility is unclear. We sought to analyze the concordance between the presence of antibiotic resistance (ABR) genes and antibiotic susceptibility results in urine
Thomas Kwong et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(9), 4845-4855 (2012-07-04)
Streptomyces clavuligerus produces a collection of five clavam metabolites, including the clinically important β-lactamase inhibitor clavulanic acid, as well as four structurally related metabolites called 5S clavams. The paralogue gene cluster of S. clavuligerus is one of three clusters of
Jung-Whan Chon et al.
International journal of food microbiology, 165(1), 7-10 (2013-05-21)
The presence of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli (E. coli) in raw poultry is one of the most common factors that interfere with the isolation of Campylobacter by cefoperazone-based selective agar. The performance of modified charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar (mCCDA) was improved
Winfried V Kern et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(9), 1149-1156 (2013-01-30)
This double-blind, multicenter trial compared the efficacy and safety of a single daily oral dose of moxifloxacin with oral combination therapy in low-risk febrile neutropenic patients with cancer. Inclusion criteria were cancer, febrile neutropenia, low risk of complications as predicted
Refaat B Hamed et al.
Natural product reports, 30(1), 21-107 (2012-11-09)
The β-lactam antibiotics and related β-lactamase inhibitors are amongst the most important small molecules in clinical use. Most, but not all, β-lactams including penicillins, cephalosporins, and clavulanic acid are produced via fermentation or via modification of fermented intermediates, with important