アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
形状
powder
光学活性
[α]/D ≥+225°, c = 1 in H2O
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥18 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S9701-10MG:
S9701-BULK:
S9701-50MG:
S9701-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.