フォーム
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES記法
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChI Key
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- UV分光法による、2種類の模擬肺液―(人工リソソーム溶液およびギャンブル溶液)中のアズトレオナムの定量
- 超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)とフォトダイオードアレイ(PDA)検出器を組み合わせたヒト血漿&血清サンプル中の8つの β-ラクタムの多重残留分析
- UHPLCとタンデム質量分析(MS/MS)による、ヒト血漿サンプル中の9つのβ-ラクタムの同時定量分析
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6848-VAR:
A6848-BULK:
A6848-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)