安全性情報
A3737
Sigma-Aldrich
セフェピム 塩酸塩
別名:
セフェピム 二塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H25N6O5S2Cl · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
571.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282610
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
white to faint yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C[N+]4(CCCC4)C)N.[Cl-].[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
InChI Key
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セフェピムは、半合成の第4世代セファロスポリンです。一般的なプラスミドおよび/または染色体媒介β-ラクタマーゼによる加水分解に耐性があります。
アプリケーション
セフェピムは、Acinetobacter baumanniiおよびさまざまなサンプルから分離された拡張スペクトル-β-ラクタマーゼ産生大腸菌の抗菌薬感受性試験で使用されました。
生物化学的/生理学的作用
セフェピムは、グラム陽性およびグラム陰性細菌に対する活性を持つ広域スペクトルのセファロスポリンです。ペニシリン結合タンパク質に結合し、細胞壁合成を破壊します。
その他情報
容器は、乾燥してよく換気された場所にしっかり密閉して保持します。乾燥した場所に保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A3737-VAR:
A3737-BULK:
A3737-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nathaniel J Rhodes et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3757-3761 (2014-04-23)
While a lack of concordance is known between gold standard MIC determinations and Vitek 2, the magnitude of the discrepancy and its impact on treatment decisions for extended-spectrum-β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli are not. Clinical isolates of ESBL-producing E. coli were
L B Barradell et al.
Drugs, 47(3), 471-505 (1994-03-01)
Cefepime is a 'fourth' generation cephalosporin that has a broader spectrum of antibacterial activity than the third generation cephalosporins and is more active in vitro against Gram-positive aerobic bacteria. The fact that cefepime is stable to hydrolysis by many of
Kuei-Hsiang Hung et al.
Journal of clinical microbiology, 50(3), 721-726 (2011-12-23)
Heteroresistance to antimicrobial agents may affect susceptibility test results and therapeutic success. In this study, we investigated heteroresistance to cephalosporins and penicillins in Acinetobacter baumannii, a major pathogen causing nosocomial infections. Two A. baumannii isolates exhibited heteroresistance to ampicillin-sulbactam, ticarcillin-clavulanic
M P Okamoto et al.
American journal of hospital pharmacy, 51(4), 463-477 (1994-02-15)
The chemistry, pharmacology, antimicrobial spectrum, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage of cefepime are reviewed. Fourth-generation cephalosporins, such as cefepime, have a quaternary nitrogen that is positively charged at the 3-position, providing the properties of a zwitterion. A 2-aminothiazolyl-acetamido
Fu Peng et al.
Chinese medical journal, 127(23), 4001-4005 (2014-11-29)
Our pervious antibacterial studies on several traditional Chinese medicines have found that Patchouli oil from Pogostemon cablin had significant antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), which has spread worldwide and infected innumerable people. In order to find the more