Merck
61471
Millipore
ESBL ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Streptococcus spp.
アプリケーション
Strep B ChromoSelect Selective Agar Base is used for the detection of Extended Spectrum Beta lactamase producing organisms.
構成
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 1.50 mg
Cefotaxime 1.50 mg
Ceftriazone 1.00 mg
Aztreonam 1.00 mg
Fluconazole 5.00 mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
61471-5VL:
61471-BULK:
61471-1VL:
61471-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)