Merck
C7912
Sigma-Aldrich
セフォタキシム ナトリウム塩
potency: 916-964 μg per mg
別名:
セフォタキシム ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N5NaO7S2
CAS番号:
分子量:
477.45
Beilstein:
5711411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284136
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
有効性
916-964 μg per mg
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI Key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
セフォタキシムは、CTX-M β-ラクタマーゼにおけるセフォタキシム加水分解に関与する新たな残基の検出、抗生物質感受性および耐性Streptococcus pneumoniae(肺炎球菌)感染症の研究、ならびに肺炎球菌肺炎および様々な治療法の薬物動態の研究に使用されています。ペニシリン結合タンパク質2(PBP2)の結合および阻害が細菌ムコペプチド合成に及ぼす影響を研究するために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
セフォタキシムは、細菌の細胞壁でのペプチドグリカン合成の最終的なペプチド転移段階を阻害するペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合することにより、細菌の細胞壁合成を阻害します。結果として、細菌は細胞壁自己分解酵素により溶解します。
その他情報
広域スペクトル性の第三世代セファロスポリン系抗生物質。
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7912-100MG:
C7912-BULK:
C7912-1G:
C7912-500MG:
C7912-5G:
C7912-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Violeta Rodríguez-Cerrato et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 60(5), 1159-1162 (2007-09-11)
In an innovative therapeutic exploitation against antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae, here we have evaluated the in vitro activity of a purified bacterially-encoded cell wall lytic enzyme, LytA (the major pneumococcal autolysin), and compared it with those of Cpl-1 and Pal (pneumococcal
Francisco José Pérez-Llarena et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(9), 4361-4368 (2011-07-07)
The CTX-M β-lactamases are an increasingly prevalent group of extended-spectrum β-lactamases (ESBL). Point mutations in CTX-M β-lactamases are considered critical for enhanced hydrolysis of cefotaxime. In order to clarify the structural determinants of the activity against cefotaxime in CTX-M β-lactamases
F Soriano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 38(2), 227-236 (1996-08-01)
In an attempt to determine the susceptibility breakpoints for amoxycillin, co-amoxiclav and cefotaxime in pneumococcal pneumonia, a neutropenic mouse model was established and tested with two strains having different susceptibility to penicillins and cefotaxime. With a penicillin-sensitive strain (MIC/MBC =
Yidan Cui et al.
PloS one, 7(11), e48880-e48880 (2012-11-16)
Extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae poses serious challenges to clinicians because of its resistance to many classes of antibiotics. The mechanism of synergistic activity of a combination of (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) and β-lactam antibiotics cefotaxime was studied on Extended-spectrum β-lactamase producing Escherichia
Martijn F Schenk et al.
PLoS genetics, 8(6), e1002783-e1002783 (2012-07-05)
For a quantitative understanding of the process of adaptation, we need to understand its "raw material," that is, the frequency and fitness effects of beneficial mutations. At present, most empirical evidence suggests an exponential distribution of fitness effects of beneficial