Merck
C3416
Sigma-Aldrich
カルベニシリン 二ナトリウム塩
BioReagent, suitable for plant cell culture
別名:
α-カルボキシベンジルペニシリン 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N2Na2O6S
CAS番号:
分子量:
422.36
Beilstein:
5722128
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282413
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
agriculture
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI Key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
細胞培養培地中に抗菌剤として100 μg/mlの濃度で使用すること、amprトランスフォーム細胞の選択に使用することを推奨。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:細菌の細胞膜の内側表面にあるトランスペプチダーゼを不活性化することにより細胞壁の合成(ペプチドグリカン架橋結合)を阻害するカルボキシペニシリン系抗生物質。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に活性を示す
物理的形状
吸湿性粉末
アナリシスノート
37°Cで3日間安定です。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。保管場所の乾燥を維持してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3416-10G:
C3416-5G:
C3416-250MG:
C3416-VAR:
C3416-BULK:
C3416-250G-KC:
C3416-250G:
C3416-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Steven D Brown et al.
Biochemistry, 48(47), 11155-11157 (2009-10-24)
Bacteriophage Qbeta coat protein forms uniform virus-like particles when expressed recombinantly in a variety of organisms. We have inserted the IgG-binding Z domain at the carboxy terminus of the coat protein and coexpressed this chimeric subunit with native coat protein
J Steinmann et al.
Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 16(33) (2011-08-30)
We describe the epidemiology and characteristics of the pathogen and patients (n=7) associated with an outbreak of a carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) strain in a German university hospital from July 2010 to January 2011. Species identification and detection of carbapenem
Jiachuan Pan et al.
PloS one, 7(9), e45778-e45778 (2012-10-03)
Bacteria are well known to form dormant persister cells that are tolerant to most antibiotics. Such intrinsic tolerance also facilitates the development of multidrug resistance through acquired mechanisms. Thus persister cells are a promising target for developing more effective methods
Yasser M Abdelrahman et al.
Nucleic acids research, 39(5), 1843-1854 (2010-11-06)
Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular bacterium that exhibits a unique biphasic developmental cycle that can be disrupted by growth in the presence of IFN-γ and β-lactams, giving rise to an abnormal growth state termed persistence. Here we have examined
Brigitte K Ziervogel et al.
Structure (London, England : 1993), 21(1), 76-87 (2012-12-04)
The structure of OmpF porin in complex with three common antibiotics (zwitterionic ampicillin, anionic ertapenem, and di-anionic carbenicillin) was determined using X-ray crystallography. The three antibiotics are found to bind within the extracellular and periplasmic pore vestibules, away from the
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.