安全性情報
C1613
Sigma-Aldrich
カルベニシリン
Ready Made Solution, 100 mg/mL in ethanol/water, 0.2 μm filtered
別名:
α-カルボキシベンジルペニシリン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O6S
分子量:
378.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
形状
liquid
濃度
100 mg/mL in ethanol/water
溶解性
H2O: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
適合性
suitable for testing specifications (Bacteriostatic (cell type) E. Coli DH5a, result: pass)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(O)=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H18N2O6S/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25)/t9?,10-,11+,14-/m1/s1
InChI Key
FPPNZSSZRUTDAP-UWFZAAFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
アプリケーション
カルベニシリンは、アンピシリン耐性形質転換細胞の選択に使用できます。細胞壁整合性プロセスにおけるペニシリン感応性トランスペプチダーゼの役割を研究するために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
カルベニシリンは、ベンジルペニシリンに関連した構造を有するアンピシリン類似体です。グラム陰性菌に対して有効ですが、グラム陽性菌に対する活性は限定的です。カルベニシリンは、細菌細胞壁の合成に関与する酵素に結合して阻害します。カルベニシリンはアンピシリンに比べてβ-ラクタマーゼに対する感受性が低いので、アンピシリン耐性細菌に対して有効です。低いpHでも優れた安定性を有しているので、スクリーニングにおける選択薬としての機能を果たします。 カルベニシリンの有効濃度:50~100μg/ml。
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。一度開封した容器は入念に再密封し、内容物が漏れないよう直立させて保存してください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1613-1ML:4548173947808
C1613-BULK:
C1613-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G N Rolinson
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 41(6), 589-603 (1998-08-01)
For more than 40 years the author has been involved in research in the field of beta-lactam antibiotics. Much of this work was concerned with the development of the semisynthetic penicillins, following the isolation of the penicillin nucleus, 6-aminopenicillanic acid.
Andrea Brenna et al.
AMB Express, 4, 43-43 (2014-06-21)
Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation is a powerful tool for reverse genetics and functional genomic analysis in a wide variety of plants and fungi. Tuber spp. are ecologically important and gastronomically prized fungi ("truffles") with a cryptic life cycle, a subterranean habitat
A J Wright
Mayo Clinic proceedings, 74(3), 290-307 (1999-03-25)
The penicillin family of antibiotics remains an important part of our antimicrobial armamentarium. In general, these agents have bactericidal activity, excellent distribution throughout the body, low toxicity, and efficacy against infections caused by susceptible bacteria. The initial introduction of aqueous
Kunihiko Nishino et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(5), 2239-2243 (2010-03-10)
NlpE, an outer membrane lipoprotein, functions during envelope stress responses in Gram-negative bacteria. In this study, we report that overproduction of NlpE increases multidrug and copper resistance through activation of the genes encoding the AcrD and MdtABC multidrug efflux pumps
Maria Tomás et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(5), 2219-2224 (2010-03-03)
Expression of ampC, oprD, mexA, mexC, mexE, and mexX was studied in 25 Pseudomonas aeruginosa isolates from cystic fibrosis patients, including 14 isolates of the Liverpool epidemic strain. Overexpressed mexA or ampC and reduced oprD were associated with beta-lactam resistance.