Merck
C0455000
カルベニシリン 二ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α-カルボキシベンジルペニシリン 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N2Na2O6S
CAS番号:
分子量:
422.36
Beilstein:
5722128
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carbenicillin
メーカー/製品名
EDQM
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI Key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Carbenicillin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:細菌の細胞膜の内側表面にあるトランスペプチダーゼを不活性化することにより細胞壁の合成(ペプチドグリカン架橋結合)を阻害するカルボキシペニシリン系抗生物質。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に活性を示す
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
アナリシスノート
37°Cで3日間安定です。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
C0455000:
C0455000-1EA:
C0455000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Molahlehi S Sonopo et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(2), 23-29 (2015-02-19)
A potential anti-TB compound bearing a nitroimidazole moiety from iThemba Pharmaceuticals TB chemical library exhibits promising in vitro activity in the microplate almar blue assay (MABA) with a minimum inhibitory concentration (MIC) value of 3 µg/mL. It is equipotent to the