Merck
15821
Millipore
Klebsiella選択用添加剤
suitable for microbiology
別名:
カルベニシリン, α-カルボキシベンジルペニシリン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O6S
分子量:
378.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Klebsiella spp.
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(O)=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H18N2O6S/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25)/t9?,10-,11+,14-/m1/s1
InChI Key
FPPNZSSZRUTDAP-UWFZAAFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クレブシエラKlebsiella属細菌の選択的な単離と検出に用います。
生物化学的/生理学的作用
カルベニシリンは、ベンジルペニシリンに関連した構造を有するアンピシリン類似体です。グラム陰性菌に対して有効ですが、グラム陽性菌に対する活性は限定的です。カルベニシリンは、細菌細胞壁の合成に関与する酵素に結合して阻害します。カルベニシリンはアンピシリンに比べてβ-ラクタマーゼに対する感受性が低いので、アンピシリン耐性細菌に対して有効です。低いpHでも優れた安定性を有しているので、スクリーニングにおける選択薬としての機能を果たします。 カルベニシリンの有効濃度:50~100μg/ml。
構成
(バイアル単位。1バイアルは500 mLの培地の調製に十分な量です)
カルベニシリン 25 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15821-5VL-BULK:
15821-1VL:
15821-BULK:
15821-1VL-BULK:
15821-5VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Emily K Davenport et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4755-4761 (2014-06-11)
We investigated biofilms of two pathogens, Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus, to characterize mechanisms by which the extracellular polymeric substance (EPS) found in biofilms can protect bacteria against tobramycin exposure. To do so, it is critical to study EPS-antibiotic interactions
Pingfeng Zhang et al.
PloS one, 9(7), e103518-e103518 (2014-07-25)
The HSP70 family of molecular chaperones function to maintain protein quality control and homeostasis. The major stress-induced form, HSP70 (also called HSP72 or HSPA1A) is considered an important anti-cancer drug target because it is constitutively overexpressed in a number of
Ilenys M Pérez-Díaz et al.
Food microbiology, 77, 10-20 (2018-10-10)
Limited documentation of the cucumber fermentation microbiome has impeded the understanding of the role of microbes on the quality of finished products. We characterized the microbiome of fresh and fermented cucumber samples using culture dependent and independent techniques, with an
Gili Hrusa et al.
Applied and environmental microbiology, 81(8), 2900-2909 (2015-02-15)
Sodalis glossinidius is an intra- and extracellular symbiont of the tsetse fly (Glossina sp.), which feeds exclusively on vertebrate blood. S. glossinidius resides in a wide variety of tsetse tissues and may encounter environments that differ dramatically in iron content.
Meong Cheol Shin et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 194, 197-210 (2014-09-11)
The bottlenecks of current chemotherapy in the treatment of colorectal cancer lie in the ineffectiveness of the existing anti-cancer small molecule drugs as well as the dose-limiting toxicity caused by the nonselective action on normal tissues by such drugs. To