Merck
C1389
Sigma-Aldrich
カルベニシリン 二ナトリウム塩
89.0-100.5% anhydrous basis
別名:
カルベニシリン二ナトリウム, α-カルボキシベンジルペニシリン 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N2Na2O6S
CAS番号:
分子量:
422.36
Beilstein:
5722128
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282413
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
synthetic (chemical)
品質水準
アッセイ
89.0-100.5% anhydrous basis
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI Key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルベニシリンは、殺菌作用とβラクタマーゼ耐性活性を示す、半合成で広域スペクトルのカルボキシペニシリン抗生物質です。 広域スペクトルの抗生物質であるということは、グラム陽性菌とグラム陰性菌を含む広範囲の細菌に対して有効であることを意味します。カルベニシリンは、他の抗生物質には耐性を示すことが多いグラム陰性菌である緑膿菌に対して特に有用です。
カルベニシリンは、細菌汚染物質の増殖を防ぐための細胞生物学的用途によく使用されています。微生物学においては、βラクタマーゼをコードしている遺伝子を含むベクターによって転換されて、カルベニシリンに耐性を示すようになった細菌を選択するためにも使用されています。
アプリケーション
カルベニシリン二ナトリウム塩は以下に使用されています:
  • ルリア-ベルターニ(LB)寒天プレートおよび培地の調製に
  • 細菌汚染物質の増殖を防ぐための培養培地の選択剤として
  • モノクローナル抗体の開発を中心とする研究に
生物化学的/生理学的作用
カルベニシリンは、ラクタム環を開くことによりペニシリン感受性トランスペプチダーゼのC末端ドメインをアシル化します。この不活性化がペプチドグリカン鎖の架橋結合を阻止し、結果として細菌の細胞壁合成の3番目と最後の段階を阻害します。これによって細菌の細胞壁合成が不完全になり、最終的には細胞溶解が生じます。
作用機序:細菌の細胞膜の内側表面にあるトランスペプチダーゼを不活性化することにより細胞壁の合成(ペプチドグリカン架橋結合)を阻害するカルボキシペニシリン系抗生物質。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に活性を示す
特徴および利点
  • 殺菌作用とβラクタマーゼ耐性活性を示す広域スペクトル抗生物質
  • 緑膿菌を含む広範囲の細菌に対して有効
  • 一般に細胞生物学的および生化学的用途に使用される
  • アンピシリンより優れた安定性をもたらす
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。施錠して保管するか、有資格者または許可された者のみがアクセスできる場所に保管してください。
アナリシスノート
37°Cで3日間安定です。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
乾燥した十分に換気された場所で容器を密閉しておきます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1389-250MG:4548173190600
C1389-VAR:
C1389-5G-PW:
C1389-BULK:
C1389-250MG-PW:
C1389-10G-PW:
C1389-5G:4548173190617
C1389-10G:4548173190587
C1389-1G-PW:
C1389-1G:4548173190594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boris Rodenko et al.
Nature protocols, 1(3), 1120-1132 (2007-04-05)
Major histocompatibility complex (MHC) class I molecules present peptide ligands on the cell surface for recognition by appropriate cytotoxic T cells. MHC-bound peptides are critical for the stability of the MHC complex, and standard strategies for the production of recombinant
Tommaso Biancalani et al.
Molecular systems biology, 15(6), e8707-e8707 (2019-06-13)
Quantifying virulence remains a central problem in human health, pest control, disease ecology, and evolutionary biology. Bacterial virulence is typically quantified by the LT50 (i.e., the time taken to kill 50% of infected hosts); however, such an indicator cannot account
Gina M Geiselman et al.
Microbial cell factories, 19(1), 24-24 (2020-02-07)
Rhodosporidium toruloides has emerged as a promising host for the production of bioproducts from lignocellulose, in part due to its ability to grow on lignocellulosic feedstocks, tolerate growth inhibitors, and co-utilize sugars and lignin-derived monomers. Ent-kaurene derivatives have a diverse
Edward Avilés et al.
Organic letters, 12(22), 5290-5293 (2010-10-23)
Monamphilectine A (1), a new diterpenoid β-lactam alkaloid showing potent antimalarial activity, was isolated in milligram quantities following bioassay-directed extraction of a Puerto Rican marine sponge Hymeniacidon sp. Its structure, established by interpretation of spectral data, was confirmed unequivocally by
John R Zupan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 9060-9065 (2013-05-16)
Growth and cell division in rod-shaped bacteria have been primarily studied in species that grow predominantly by peptidoglycan (PG) synthesis along the length of the cell. Rhizobiales species, however, predominantly grow by PG synthesis at a single pole. Here we