Merck
SBR00001
Sigma-Aldrich
バンコマイシン 塩酸塩
Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO
別名:
Vancomycin HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
CAS番号:
分子量:
1449.25 (free base basis)
UNSPSCコード:
51282703
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces orientalis
品質水準
フォーム
liquid
濃度
100 mg/mL in DMSO
colorless to faint tan
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H]([N+H2]C)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI Key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バンコマイシンは、最初にStreptomyces orientalisから単離された糖ペプチド抗生物質です。これは、多剤耐性MRSA株(メチシリン耐性Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌))に対して有効です。しかし、これは主に腎臓から排泄されるため、腎毒性があります。これは、位置1および3に脂肪族アミノ酸を持つコアヘプタペプチドを有しています。また、これは主にグラム陽性菌に対して効果的です。
アプリケーション
Vancomycin hydrochloride may be used-
  • 抗菌活性アッセイにおける大腸菌およびStaphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)のポジティブコントロールとしての様々な菌株の培養液におけるバイオマスを推定するため、低酸素回復アッセイ(LORA)を用いた非複製持続性(NRP)のMycobacterium tuberculosis(結核菌)に対する、ならびに低酸素条件に適応した発酵槽培養でのMycobacterium tuberculosis(結核菌)のルシフェラーゼレポーター株に対するバンコマイシン塩酸塩の抗菌活性の評価に、バンコマイシン塩酸塩が使用される場合があります。
  • for the estimation of biomass in a culture of various strains of bacteria
生物化学的/生理学的作用
バンコマイシンは、自然界で殺菌性を持ち、peptidoglycanの合成を阻害します。peptidoglycan前駆体UDP-N-acetylmuramylpentapeptideと水素結合を形成し、化学量論比1:1の複合体を形成します。そのため、transglycosylase酵素によるpeptidoglycanのグリカンポリマーの成長を防ぎます。
包装
10 mL
保管および安定性
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。保管クラス(TRGS 510)可燃性液体。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した、通気の良い場所で保存してください。保存クラス(TRGS 510):可燃性液体
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SBR00001-BULK:
SBR00001-VAR:
SBR00001-10ML-PW:
SBR00001-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Tarao et al.
Gut, 31(6), 702-706 (1990-06-01)
Vancomycin hydrochloride (2 g daily) was administered to 12 patients with cirrhosis and lactulose resistant portal systemic encephalopathy in a double blind crossover trial. All 12 patients showed a remarkable clinical improvement after vancomycin treatment. The mean (SE) electroencephalographic (EEG)
S L Kinniment et al.
Microbiology (Reading, England), 142 ( Pt 3), 631-638 (1996-03-01)
The complexity of biofilm communities like dental plaque suggests that laboratory model biofilm growth systems may help to understand their structure and function. This study describes the use of a constant-depth film fermenter (CDFF) to investigate biofilm formation by a
Naoko Hodoshima et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 19(1), 68-75 (2004-10-23)
A generic form of vancomycin for I.V. infusion (MEEK) is more soluble and stable than the brand-name form of vancomycin hydrochloride (VCM) due to the addition of two inactive ingredients: D-mannitol and Macrogol400 (PEG400). The aim of the present study
Ayda Sarikaya et al.
Tissue engineering, 8(1), 63-71 (2002-03-12)
Materials derived from extracellular matrices (ECMs) are being evaluated as scaffolds for surgical reconstruction of damaged or missing tissues. It is important to understand the susceptibility of these biological materials to bacterial infections. ECMs derived from porcine small intestinal submucosa
Antibacterial activities and modes of action of vancomycin and related glycopeptides.
R Nagarajan
Antimicrobial agents and chemotherapy, 35(4), 605-609 (1991-04-01)