Merck
T3535
Sigma-Aldrich
カルシトニン, ヒト
≥97% (HPLC), powder
別名:
hCT, カルシトニンM, ヒトC細胞癌, カルシトニンM, ヒト還元型サイクリック(1→7)-ジスルフィド, チロカルシトニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C151H226N40O45S3
CAS番号:
分子量:
3417.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3cnc[nH]3)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc6ccc(O)cc6)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@@H]7CSSC[C@H](N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N7)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N8CCC[C@H]8C(N)=O
InChI
1S/C151H226N40O45S3/c1-17-75(8)118(144(229)163-67-114(205)183-117(74(6)7)143(228)162-64-112(203)165-77(10)150(235)190-50-29-38-106(190)124(158)209)185-125(210)76(9)166-145(230)120(79(12)194)186-131(216)92(45-47-109(155)200)170-142(227)107-39-30-51-191(107)151(236)103(58-85-35-25-20-26-36-85)180-148(233)122(81(14)196)188-139(224)99(59-87-63-159-71-164-87)176-133(218)96(55-83-31-21-18-22-32-83)174-128(213)90(37-27-28-49-152)168-136(221)101(61-111(157)202)177-134(219)97(56-84-33-23-19-24-34-84)175-137(222)102(62-116(207)208)178-129(214)91(44-46-108(154)199)171-147(232)121(80(13)195)187-138(223)98(57-86-40-42-88(198)43-41-86)179-146(231)119(78(11)193)184-115(206)66-161-127(212)94(53-72(2)3)172-130(215)93(48-52-237-16)169-141(226)105-70-239-238-69-89(153)126(211)160-65-113(204)167-100(60-110(156)201)135(220)173-95(54-73(4)5)132(217)181-104(68-192)140(225)189-123(82(15)197)149(234)182-105/h18-26,31-36,40-43,63,71-82,89-107,117-123,192-198H,17,27-30,37-39,44-62,64-70,152-153H2,1-16H3,(H2,154,199)(H2,155,200)(H2,156,201)(H2,157,202)(H2,158,209)(H,159,164)(H,160,211)(H,161,212)(H,162,228)(H,163,229)(H,165,203)(H,166,230)(H,167,204)(H,168,221)(H,169,226)(H,170,227)(H,171,232)(H,172,215)(H,173,220)(H,174,213)(H,175,222)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,214)(H,179,231)(H,180,233)(H,181,217)(H,182,234)(H,183,205)(H,184,206)(H,185,210)(H,186,216)(H,187,223)(H,188,224)(H,189,225)(H,207,208)/t75-,76-,77-,78+,79+,80+,81+,82+,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-/m0/s1
InChI Key
LDVRMNJZLWXJPL-JKQNMTHDSA-N
遺伝子情報
human ... CALCA(796)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Cys-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Gln-Asp-Phe-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ala-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1−7]
アプリケーション
ヒトカルシトニンは、PTH-rPペプチドを投与したHLA-A(*) 02.01 (HHD)マウスのin vivo研究における陽性対照として使用されています。また、本製品は、Calca -/- マウスにおけるカルシトニン欠乏およびカルシトニン置換が粒子誘発性骨溶解に与える影響を研究するための試験化合物としても使用されました。
ヒトカルシトニンは、ヒトCALCRL(カルシトニン受容体様受容体遺伝子)-受容体活性-修飾タンパク1(RAMP1)およびCTR(カルシトニン受容体)を活性化することにより、哺乳動物において感染後のcAMP産生刺激能の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルシトニンは、サイロカルシトニンとも称される、32個アミノ酸ペプチドホルモンであり、血清と比べて精漿に豊富に含まれます。本化合物はファーストメッセンジャーとして作用するため、哺乳動物の精子機能およびcAMP産生を制御します。また、アデニリルシクラーゼの異なるアイソフォームの制御を亢進します。
血中カルシウムを低下させるホルモンであり、甲状腺の傍濾胞細胞および非哺乳類脊椎動物の後鰓体で産生されます。骨芽細胞や骨細胞による骨吸収抑制の結果、血中カルシウムやリン酸が低下します。
その他情報
32アミノ酸のポリペプチドであり、そのうち8残基はすべての生物種で保存されています。
H2O中0.1%TFAに溶液から凍結乾燥
調製ノート
ヒトカルシトニンは、1%酢酸または水に濃度1 mg/mLで溶解すると、無色透明な溶液になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3535-1MG-PW:
T3535-VAR:
T3535-BULK:
T3535-.5MG-PW:
T3535-250UG-PW:
T3535-1MG:
T3535-250UG:
T3535-50UG:
T3535-.5MG:
T3535-50UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesca Nunzi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-24)
The nature, strength, range and role of the bonds in adducts of noble gas atoms with both neutral and ionic partners have been investigated by exploiting a fine-tuned integrated phenomenological-theoretical approach. The identification of the leading interaction components in the
Kavitha Govarthanan et al.
Genomics, 112(2), 1384-1395 (2019-08-16)
Differentiation of Wharton's Jelly-Mesenchymal Stem cells (WJ-MSCs) into cardiomyocytes (CMs) in vitro has been reported widely although contradictions remain regarding the maturation of differentiated MSCs into fully functioning CMs. Studies suggest that use of epigenetic modifiers like 5'Azacytidine (5-AC) in
Guido Francini et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(9), 4840-4849 (2002-10-23)
Parathyroid hormone-related protein (PTH-rP), a protein produced by prostate carcinoma and other epithelial cancers, is a key agent in the development of bone metastases. We investigated whether the protein follows the self-tolerance paradigm or can be used as a target
Max D Kauther et al.
BMC musculoskeletal disorders, 12, 186-186 (2011-08-17)
Periprosthetic osteolysis is a major cause of aseptic loosening in joint arthroplasty. This study investigates the impact of CT (calcitonin) deficiency and CT substitution under in-vivo circumstances on particle-induced osteolysis in Calca -/- mice. We used the murine calvarial osteolysis
Harshil K Renawala et al.
Biophysical journal, 120(1), 86-100 (2020-11-22)
Some therapeutic peptides self-assemble in solution to form ordered, insoluble, β-sheet-rich amyloid fibrils. This physical instability can result in reduced potency, cause immunogenic side effects, and limit options for formulation. Understanding the mechanisms of fibrillation is key to developing rational