安全性情報
1134426
USP
Clavulanate Lithium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Lithium clavulanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8LiNO5
CAS番号:
分子量:
205.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
potassium clavulanate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].N21[C@H](O\C(=C/CO)\[C@@H]2C(=O)[O-])CC1=O
InChI
1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
InChI Key
JMRXTGCDVQLAFM-JSYANWSFSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clavulanate Lithium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Oral Suspension
  • Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets
  • Clavulanate Potassium
  • Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
  • Ticarcillin for Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1134426-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 308-308 (2013)
Clavulanate Potassium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(3), 1055-1055 (2018)
Ticarcillin for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 4370-4370 (2018)
Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(2), 310-310 (2016)