Merck
Y0001521
アモキシシリン 三水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Amoxicillin trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O5S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
419.45
Beilstein:
7507120
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amoxicillin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Amoxicillin trihydrate for performance verification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001521-1EA:
Y0001521:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development and Validation of RP-HPLC Method for Simultaneous Estimation of Amoxicillin trihydrate and Flucloxacillin sodium in capsule dosage form.
Nikam.S D, et al.
International Journal of PharmTech Research, 1(3), 935-939 (2009)
Ambrose Agweyu et al.
Tropical medicine & international health : TM & IH, 19(11), 1310-1320 (2014-08-19)
To determine the extent and pattern of treatment failure (TF) among children hospitalised with community-acquired pneumonia at a large tertiary hospital in Kenya. We followed up children aged 2-59 months with WHO-defined severe pneumonia (SP) and very severe pneumonia (VSP)
In acute calculous cholecystitis, antibiotics after cholecystectomy did not reduce infection.
Daniel I Steinberg
Annals of internal medicine, 161(12), JC4-JC4 (2014-12-17)
Katherine E Fleming-Dutra et al.
Pediatrics, 134(6), 1059-1066 (2014-11-19)
Previous research suggests that physicians may be less likely to diagnose otitis media (OM) and to prescribe broad-spectrum antibiotics for black versus nonblack children. Our objective was to determine whether race is associated with differences in OM diagnosis and antibiotic
Gilson C N Franco et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 52(5), 425-430 (2014-04-24)
To compare the pharmacokinetic profiles and to evaluate the bioequivalence of two commercial amoxicillin suspension formulations (500 mg/5 mL AMOXIL®, reference formulation and AMOXI-PED®, test formulation) in healthy Brazilian volunteers. Under fasting condition, 25 volunteers (13 males and 12 females)