Merck
BP748
アモキシシリン 三水和物
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
Amoxicillin trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O5S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
419.45
Beilstein:
7507120
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amoxicillin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Amoxicillin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-amoxiclav Injection
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP748:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)