製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+7
SMILES記法
CCN1CCCCC1.[2H]c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C7H15N/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);2-7H2,1H3/t11-,12+,14-;/m1./s1/i3D,4D,5D,6D,7D,8D2;
InChI Key
KLNSFLVJJKLEDK-RSWIJXEESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32985-VAR:
32985-10MG:
32985-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック