Merck
Y0000889
(+)-6-アミノペニシラン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S,5R,6R)-6-アミノ-3,3-ジメチル-7-オキソ-4-チア-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-2-カルボン酸, 6-APA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O3S
CAS番号:
分子量:
216.26
Beilstein:
15080
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin, flucloxacillin
メーカー/製品名
EDQM
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChI Key
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Flucloxacillin impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0000889-1EA:
Y0000889:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The Garrod lecture. The influence of 6-aminopenicillanic acid on antibiotic development.
G N Rolinson
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 22(1), 5-14 (1988-07-01)
G N Rolinson et al.
International journal of antimicrobial agents, 29(1), 3-8 (2006-12-02)
This year (2007) marks the 50th anniversary of [corrected] discovery of 6-aminopenicillanic acid (6-APA), the precursor of all semi-synthetic penicillins [corrected] This review, by a scientist who played a major part in the discovery and a physician who participated in