Merck
Y0001210
トブラマイシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
O-[3-アミノ-3-デオキシ-α-D-グルコピラノシル-(1→6)]-O-[2,6-ジアミノ-2,3,6-トリデオキシ-α-D-リボヘキソピラノシル-(1→4)]-2-デオキシ-D-ストレプタミン, ネブラマイシン因子6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37N5O9
CAS番号:
分子量:
467.51
Beilstein:
1357507
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tobramycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI Key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tobramycin for identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
トブラマイシンはアミノグリコシド系です。
作用機序: 70Sリボソ-ムサブユニットへの結合、トランスロケ-ションの阻害、ミスコ-ディングの誘発。
活性スペクトル: グラム陰性菌。腸球菌に対しては効果を示しません。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001210:
Y0001210-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
David E Geller et al.
Chest, 122(1), 219-226 (2002-07-13)
To describe the pharmacokinetics and bioavailability of inhaled tobramycin (TOBI; Chiron Corporation; Seattle, WA), 300-mg dose, delivered by a nebulizer (PARI LC Plus; Pari Respiratory; Richmond, VA) and a compressor (Pulmo-Aide, model 5650D; DeVilbiss Health Care; Somerset, PA) in cystic
Meenakshi Bothra et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 13(4), 565-571 (2012-02-02)
Common etiological agents for community-acquired lower respiratory tract infection (LRTI) include Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae and Mycoplasma pneumoniae and can be easily managed with oral or intravenous antibiotics. However, LRTI in patients with underlying illnesses, such as cystic fibrosis (CF)
Susan M Cheer et al.
Drugs, 63(22), 2501-2520 (2003-11-12)
Specifically formulated for nebulisation using the PARI LC PLUS reusable nebuliser, tobramycin solution for inhalation (TSI) [TOBI] provides a high dose of tobramycin (an aminoglycoside antibacterial with good activity against Pseudomonas aeruginosa) to the lungs of patients with cystic fibrosis
Tobramycin inhalation powder (Tobi Podhaler) for cystic fibrosis.
The Medical letter on drugs and therapeutics, 55(1419), 51-52 (2013-06-26)
Kate McKeage
Drugs, 73(16), 1815-1827 (2013-11-07)
Inhaled tobramycin, an aminoglycoside antibacterial, has been in widespread use in the form of a nebulized solution against Pseudomonas aeruginosa for many years. More recently, tobramycin inhalation powder (TIP; TOBI(®) Podhaler(™)) was formulated using PulmoSphere(™) technology for administration as a