Merck
T2376
Sigma-Aldrich
L-チロキシン
≥98% (HPLC)
別名:
3,3′,5,5″-テトラヨード-L-チロニン, 3-[4-(4-ヒドロキシ-3,5-ジヨードフェノキシ)-3,5-ジヨードフェニル]-L-アラニン, T4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H2(I)2OC6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
776.87
Beilstein:
2228515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物:
synthetic
フォーム:
powder
アッセイ:
≥98% (HPLC)
由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
溶解性
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
InChI Key
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-チロキシンは、ウズラを用いた生殖腺の光周反応の調節において、光誘発によるT4のT3へのホルモン転換を研究するために使用されました。本製品は、多数のホルモンが培養下のラットの精巣細胞の表面形態に与える影響を研究するための試験化合物として使用されました。
生物化学的/生理学的作用
L-チロキシンは、甲状腺の濾胞細胞中のサイログロブリンから産生されるヨウ素含有ホルモンです。L-チロキシンは、無症候性の甲状腺機能低下症患者さんの総コレステロールレベル、低密度リポタンパク質コレステロール、並びにウエスト・ヒップ比を減少させます。したがって、心血管リスク因子の改善を促進し、疲労の症状を改善することもできます。
L-チロキシン(T4)およびトリヨ-ド-L-チロニン(T3)は、甲状腺濾胞細胞でチログロブリンから産生されるヨ-ド含有ホルモンです。これらのホルモンによる代謝速度の刺激と成長・発達の調節は、DNA転写およびそれに続くタンパク質合成に対する作用に起因すると考えられます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
L-チロキシンは、4 M水酸化アンモニウム/メタノール溶液に50 mg/mLで溶解し、透明~濁黄色~暗黄色の溶液になります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2376-5G:4548173991719
T2376-BULK:
T2376-VAR:
T2376-500MG:4548173991702
T2376-1G:4548173991733
T2376-100MG:4548173991726
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J C Hutson
The American journal of anatomy, 151(1), 55-69 (1978-01-01)
The purpose of this investigation was to study the effects of various hormones on the surface morphology of 20-day-old rat testicular cells in culture. Aggregates containing primarily Sertoli cells and germinal cells were obtained by enzymatic digestion. The surface morphology
Tom Sarraude et al.
PeerJ, 8, e10175-e10175 (2020-10-23)
Maternal thyroid hormones (THs) are known to be crucial in embryonic development in humans, but their influence on other, especially wild, animals remains poorly understood. So far, the studies that experimentally investigated the consequences of maternal THs focused on short-term
Turan Demircan et al.
Data in brief, 29, 105179-105179 (2020-02-15)
The presented data article reports protein expression profiles during a time course of limb regeneration in the highly regenerative neotenic and regeneration-deficient metamorphic axolotl (Ambystoma mexicanum). A protein database was first generated from transcriptome data, which was used concomitantly with
Takashi Yoshimura et al.
Nature, 426(6963), 178-181 (2003-11-14)
Reproduction of many temperate zone birds is under photoperiodic control. The Japanese quail is an excellent model for studying the mechanism of photoperiodic time measurement because of its distinct and marked response to changing photoperiods. Studies on this animal have
Salman Razvi et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 92(5), 1715-1723 (2007-02-15)
Subclinical hypothyroidism (SCH) is defined as raised serum TSH levels with circulating thyroid hormones within the reference range. It is uncertain whether treatment of SCH with L-thyroxine improves cardiovascular (CV) risk factors and quality of life. The objective of the