Merck
T-078
Supelco
3,3′,5′-トリヨード-L-チロニン-13C6 溶液
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C9H12I3NO4
CAS番号:
分子量:
656.93
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
IC1=CC(O[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](C[C@H](N)C(O)=O)[13CH]=[13C]2I)=CC(I)=C1O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,7+1,9+1,13+1
InChI Key
HZCBWYNLGPIQRK-CXGLLCBXSA-N
詳細
リバースT3またはrT3は、甲状腺ホルモンT3の生物学的に不活性な形態であり、特にストレスのある期間中に体内で産成されます。線維筋痛、肝疾患、および慢性疲労症候群(CFS)などの特定の病態下では、より多くのrT3が産生され、チロキシン(T4)からT3への望ましい変換が阻害されます。この内部標準およびCertified Spiking Solution®は、LC-MS/MSによるリバースT3血清濃度の定量に適しており、甲状腺ホルモンレベルに及ぼすこれらおよびその他の疾患の影響を監視できます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-078-CHK:
T-078-1ML:
T-078-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.