Merck
SRE0082
Sigma-Aldrich
セイヨウワサビ由来のペルオキシダーゼ
別名:
ペルオキシダーゼ from horseradish, ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ, 西洋ワサビペルオキシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
詳細
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
品質水準
比活性
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
西洋ワサビペルオキシダ-ゼは西洋ワサビ(Amoracia rusticana)の根から単離された酵素で、ペルオキシダ-ゼのフェロプロトポルフィリン類に属します。HRPは4個のジスルフィド架橋結合を有する1本のポリペプチドです。18%の糖を含む糖タンパク質です。糖の組成はガラクト-ス、アラビノ-ス、キシロ-ス、フコ-ス、マンノ-ス、マンノサミン、ガラクトサミンからなり、個々のアイソザイムによって異なります。 この酵素の分子量(約44 kDa)には、ポリペプチド鎖(33,890 Da)、ヘミン+Ca2+(約700 Da)、糖(約9,400 Da)が含まれます。HRPには少なくとも7種類のアイソザイムが存在します。 西洋ワサビペルオキシダ-ゼアイソザイムの等電点は3.0~9.0です。
アプリケーション
セイヨウワサビ由来のペルオキシダーゼは、ウェスタンブロッティング法で用いられています。
単位の定義
1ピロガロールユニットは、pH 6.0、20°Cで 20秒あたり1.0 mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
アナリシスノート
RZ(Reinheitszahl)値は、0.5~1.0 mg/mL脱イオン水溶液で測定したA403/A275の吸光度比です。これはヘミン含量を測定するもので、酵素活性を測定するものではありません。RZ値の高い標品でも酵素活性が低いことがあります。
その他情報
ペルオキシダーゼに関する詳細情は、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRE0082-1000KU:
SRE0082-5000KU:
SRE0082-1000KU-PW:
SRE0082-300KU:
SRE0082-5000KU-PW:
SRE0082-VAR:
SRE0082-BULK:
SRE0082-30KU:
SRE0082-5KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roles of p38 and JNK protein kinase pathways activated by compound cantharidin capsules containing serum on proliferation inhibition and apoptosis of human gastric cancer cell line
Sun Y, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 14(2), 1809-1817 (2017)
Yonghao Sun et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(2), 1809-1817 (2017-08-16)
The aim of the present study was to investigate the inhibitory effect of compound cantharides capsules (CCCs) on the viability and apoptosis of human gastric cancer cell lines, BGC-823 and SGC-7901, and to detect its regulation of gene expression levels
Leilei Bao et al.
Scientific reports, 12(1), 10693-10693 (2022-07-02)
Infectious diseases are among the leading causes of mortality worldwide. A new coronavirus named severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) was identified in Wuhan, China in 2019, and the World Health Organization (WHO) declared its outbreak, coronavirus disease
資料
Horseradish peroxidase (HRP) is an enzyme used for detecting molecules, degrading toxins, cross-linking proteins, and in diagnostics like lateral flow assays.