戻る
ペルオキシダーゼ from horseradish
ニックネーム:
ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ, 西洋ワサビペルオキシダーゼ, ペルオキシダーゼ from horseradish
CAS番号:
9003-99-0
EC Number:
232-668-6
Products
製品区分
enzymes (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (9)
由来生物
物理的形状
品質レベル
アプリケーション
製品の絞り込み
Showing 1-9 of 9
比較する
製品番号
詳細
価格
P8375
ペルオキシダーゼ from horseradish,
Type VI, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
表示
価格を表示
P8250
ペルオキシダーゼ from horseradish,
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
表示
価格を表示
P6782
ペルオキシダーゼ from horseradish,
Type VI-A, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
表示
価格を表示
77332
ペルオキシダーゼ from horseradish,
lyophilized, powder, ~150 U/mg
表示
価格を表示
P8125
ペルオキシダーゼ from horseradish,
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
表示
価格を表示
P2088
ペルオキシダーゼ from horseradish,
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
表示
価格を表示
SRE0082
ペルオキシダーゼ from horseradish,
表示
価格を表示
P6140
ペルオキシダーゼ from horseradish,
Type X, ammonium sulfate suspension
表示
価格を表示
P8415
ペルオキシダーゼ from horseradish,
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)